Ácido tioglicólico (Ácido mercaptoacético) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ácido mercaptoacético
M0052-25G M0052-500G
TCIAM0052-25GEA 16 EUR
TCIAM0052-25G TCIAM0052-500G
Ácido tioglicólico (Ácido mercaptoacético) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido mercaptoacético (Ácido tioglicólico)
Formula: HSCH₂COOH
MW: 92.12 g/mol
Pto. Ebullición: 96
Pto. de fusión: -16.5
Pto. de inflamación: 119°C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004876
Núm. CAS: 68-11-1
EINECS: 200-677-4
UN: 1940
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,09336
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e10048d71e355676579a528a4a3f6aebeae1d26f&vid=e10048d71e355676579a528a4a3f6aebeae1d26f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Suitability for iron-analysis Abs min 0.20 (near 535nm) in the presence of Fe (3ppm)