Ácido isoftalico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0155-25G I0155-500G
TCIAI0155-25GEA 17 EUR
TCIAI0155-25G TCIAI0155-500G
Ácido isoftalico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Ácido isoftalico
Formula: C₈H₆O₄
MW: 166,13 g/mol
Pto. Ebullición: 119 - 121 °C (6 -rr)
Pto. de fusión: 340°C
Densidad: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002516
Núm. CAS: 121-91-5
EINECS: 204-506-4
Índice Merck: 14,05197
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64c16d776c99f84bcae02c2b516c64534b3934f7&vid=64c16d776c99f84bcae02c2b516c64534b3934f7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency