Ácido citraconico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Methyl-2-butenedioic acid
C0363-25G
C0363-500G
TCIAC0363-25GEA
19
EUR
TCIAC0363-25G
TCIAC0363-500G
Ácido citraconico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido citraconico
Formula:
C₅H₆O₄ Pto. Ebullición: 336 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 98…99 °C Densidad: 1,617 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00078086 Núm. CAS: 498-23-7 EINECS: 207-858-7 Índice Merck: 14,02321 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | within almost transparency |