Ácido (1S,2S)-(+)-1,2-ciclohexanodicarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
C1954-1G C1954-5G
TCIAC1954-1GEA 40 EUR
TCIAC1954-1G TCIAC1954-5G
Ácido (1S,2S)-(+)-1,2-ciclohexanodicarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (1S,2S)-(+)-1,2-ciclohexanodicarboxílico
Formula: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151258
Núm. CAS: 21963-41-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=409e46274389695e93b6886c36c70f334c232ab6&vid=409e46274389695e93b6886c36c70f334c232ab6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 95.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 185.0 deg-C