Ácido D(-)-glutámico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: H-D-Glu-OH, Ácido (R)-(-)-glutámico
G0057-25G G0057-250G
TCIAG0057-25GEA 23 EUR
TCIAG0057-25G TCIAG0057-250G
Ácido D(-)-glutámico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido D(-)-glutámico
Formula: C₅H₉NO₄
MW: 147,13 g/mol
Pto. Ebullición: 325 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 213 °C
Densidad: 1,533 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00063112
Núm. CAS: 6893-26-1
EINECS: 230-000-8
Índice Merck: 14,04469
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb48bb7a6c8637bd30e8cd976bc918253026dbd4&vid=fb48bb7a6c8637bd30e8cd976bc918253026dbd4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -33.0 deg (C=5, HCl (1+5))
Solubility in HCl (1+10) almost transparency