2-Fluoro-4-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-4-picolina
F0579-25G F0579-5G
TCIAF0579-25GEA 169 EUR
TCIAF0579-25G TCIAF0579-5G
2-Fluoro-4-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-4-metilpiridina
Formula: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Pto. Ebullición: 157°C
Densidad: 1,0805 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 51°C
Número MDL: MFCD00041224
Núm. CAS: 461-87-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5715b91e534328a7bf5fbf9a3eb00a8eb26e002f&vid=5715b91e534328a7bf5fbf9a3eb00a8eb26e002f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %