4-Fluorobifenilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
PFB No. 3, 4-Fluoro-1,1-biphenyl
F0482-1G
F0482-5G
TCIAF0482-1GEA
47
EUR
TCIAF0482-1G
TCIAF0482-5G
4-Fluorobifenilo ≥97.0% (por GC)
4-Fluorobifenilo
Formula:
C₁₂H₉F MW: 172.2 g/mol Pto. Ebullición: 253°C Pto. de fusión: 75°C |
Número MDL:
MFCD00011650 Núm. CAS: 324-74-3 EINECS: 206-304-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 74.0 to 77.0 deg-C |