α-α-α-Trifluoro-3-tolualdehido ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1399-25G T1399-5G
TCIAT1399-25GEA 76 EUR
TCIAT1399-25G TCIAT1399-5G
α-α-α-Trifluoro-3-tolualdehido ≥95.0% (por GC)
α-α-α-Trifluoro-3-tolualdehido
Formula: C₈H₅F₃O
Pto. Ebullición: 66°C
Densidad: 1,3024 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 68°C
Número MDL: MFCD00003373
Núm. CAS: 454-89-7
EINECS: 207-228-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4837108d8a6741f576cc0acac8045961cd0f5aae&vid=4837108d8a6741f576cc0acac8045961cd0f5aae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %