3-(Trifluorometoxi)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T2372-1G T2372-5G
TCIAT2372-1GEA 17 EUR
TCIAT2372-1G TCIAT2372-5G
3-(Trifluorometoxi)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)
3-(Trifluorometoxi)benzonitrilo
Formula: C₈H₄F₃NO
MW: 187.12 g/mol
Pto. Ebullición: 236
Pto. de fusión: 37
Número MDL: MFCD00040959
Núm. CAS: 52771-22-9
UN: 3276
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49b658bd8e70ad8180da3b133ce3e007bed65aa6&vid=49b658bd8e70ad8180da3b133ce3e007bed65aa6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %