3,4-Difluorobenzofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3576-25G D3576-5G
TCIAD3576-25GEA 185 EUR
TCIAD3576-25G TCIAD3576-5G
3,4-Difluorobenzofenona ≥98.0% (por GC)
3,4-Difluorobenzofenona
Formula: C₁₃H₈F₂O
Pto. Ebullición: 293 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 53…55 °C
Número MDL: MFCD00009892
Núm. CAS: 85118-07-6
EINECS: 285-659-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4807ed9148a5247432a8fe4c070e9337f6ea313c&vid=4807ed9148a5247432a8fe4c070e9337f6ea313c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C