4'-Fluorochalcona ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(4-Fluorophenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one, 4'-Fluorobenzylidenacetophenone
F0425-25G
F0425-5G
TCIAF0425-25GEA
113
EUR
TCIAF0425-25G
TCIAF0425-5G
4'-Fluorochalcona ≥98.0% (by HPLC)
4'-Fluorochalcona
Formula:
C₁₅H₁₁FO MW: 226,25 g/mol |
Número MDL:
MFCD00017961 Núm. CAS: 399-10-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 78.0 to 81.0 deg-C |
Solubility in Acetonitrile | almost transparency |