3'-(Trifluorometil)acetofenona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-[3-(Trifluorometil)fenil]etan-1-ona
T1546-25G T1546-5G
TCIAT1546-25GEA 96 EUR
TCIAT1546-25G TCIAT1546-5G
3'-(Trifluorometil)acetofenona ≥97.0% (por GC)
3'-(Trifluorometil)acetofenona
Formula: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Pto. Ebullición: 199°C
Densidad: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 83°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000391
Núm. CAS: 349-76-8
EINECS: 206-490-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b72df896ae0192a0316d5ff547fa23506023255&vid=7b72df896ae0192a0316d5ff547fa23506023255&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %