6-Fluoro-1-indanona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0668-5G F0668-1G
TCIAF0668-5GEA 177 EUR
TCIAF0668-5G TCIAF0668-1G
6-Fluoro-1-indanona ≥98.0% (por GC)
6-Fluoro-1-indanona
Formula: C₉H₇FO
Número MDL: MFCD01318147
Núm. CAS: 1481-32-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d08324bd7a2b0c8f6876e3b96815b5f19572f7a9&vid=d08324bd7a2b0c8f6876e3b96815b5f19572f7a9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C