Trifluoroacetamida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoroacetamide
T0598-25G T0598-500G T0598-100G
TCIAT0598-25GEA 21 EUR
TCIAT0598-25G TCIAT0598-500G TCIAT0598-100G
Trifluoroacetamida ≥98.0% (por GC)
Trifluoroacetamida
Formula: C₂H₂F₃NO
MW: 113,04 g/mol
Pto. Ebullición: 163°C
Pto. de fusión: 73…75 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00008008
Núm. CAS: 354-38-1
EINECS: 206-559-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc1839f20dac18b22e4e542e2c21687f8caba61b&vid=dc1839f20dac18b22e4e542e2c21687f8caba61b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Melting point 72.0 to 75.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency