Ácido 2,3,6-trifluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

T1456-25G T1456-5G
TCIAT1456-25GEA 355 EUR
TCIAT1456-25G TCIAT1456-5G
Ácido 2,3,6-trifluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,3,6-trifluorobenzoico
Formula: C₇H₃F₃O₂
Pto. Ebullición: 237 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 125…126 °C
Número MDL: MFCD00002409
Núm. CAS: 2358-29-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afb073a170d4da1f7124653c92fd50282a922c95&vid=afb073a170d4da1f7124653c92fd50282a922c95&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 131.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR