Ácido 3-(trifluorometil)cinámico ≥99.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

T1547-25G T1547-5G
TCIAT1547-25GEA 318 EUR
TCIAT1547-25G TCIAT1547-5G
Ácido 3-(trifluorometil)cinámico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-(trifluorometil)cinámico
Formula: C₁₀H₇F₃O₂
Pto. Ebullición: 292 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 130…131 °C
Número MDL: MFCD00004393
Núm. CAS: 779-89-5
EINECS: 212-301-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46b5361e380dc090cbc24f3c4332ff8aa33bee12&vid=46b5361e380dc090cbc24f3c4332ff8aa33bee12&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 133.0 to 136.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR