Ácido 3-fluoro-4-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

F0670-25G F0670-5G
TCIAF0670-25GEA 230 EUR
TCIAF0670-25G TCIAF0670-5G
Ácido 3-fluoro-4-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-fluoro-4-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Número MDL: MFCD01862092
Núm. CAS: 403-21-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a4dccdb1c1797188633a2bcdda90ebc9cf823c&vid=63a4dccdb1c1797188633a2bcdda90ebc9cf823c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR