2-Fluoro-4-iodopiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0773-1G F0773-5G
TCIAF0773-1GEA 38 EUR
TCIAF0773-1G TCIAF0773-5G
2-Fluoro-4-iodopiridina ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-4-iodopiridina
Formula: C₅H₃FIN
MW: 222,99 g/mol
Número MDL: MFCD03092926
Núm. CAS: 22282-70-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8ab9a81f768798a42a2bd04a0449da70185f505&vid=a8ab9a81f768798a42a2bd04a0449da70185f505&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C