Isocianato de 4-(trifluorometoxi)fenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Isocyanato-4-(trifluoromethoxy)benzene
T2487-25G T2487-5G
TCIAT2487-25GEA 317 EUR
TCIAT2487-25G TCIAT2487-5G
Isocianato de 4-(trifluorometoxi)fenilo ≥98.0% (por GC)
Isocianato de 4-(trifluorometoxi)fenilo
Formula: C₈H₄F₃NO₂
MW: 203,12 g/mol
Pto. Ebullición: 78°C
Densidad: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 69°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00035702
Núm. CAS: 35037-73-1
EINECS: 252-328-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3cb413cf82fd67c53af4cce049689320f0d3b0f&vid=e3cb413cf82fd67c53af4cce049689320f0d3b0f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %