2-(Trifluorometoxi)anilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T2145-25G T2145-5G
TCIAT2145-25GEA 96 EUR
TCIAT2145-25G TCIAT2145-5G
2-(Trifluorometoxi)anilina ≥98.0% (por GC)
2-(Trifluorometoxi)anilina
Formula: C₇H₆F₃NO
MW: 177.13 g/mol
Pto. Ebullición: 63°C
Pto. de inflamación: 54°C
Número MDL: MFCD00035959
Núm. CAS: 1535-75-7
EINECS: 216-257-9
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37b5996cf78f289767ed7ab80b89f768d40a830e&vid=37b5996cf78f289767ed7ab80b89f768d40a830e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %