1,3-Difluoro-2-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4123-1G D4123-5G
TCIAD4123-1GEA 16 EUR
TCIAD4123-1G TCIAD4123-5G
1,3-Difluoro-2-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
1,3-Difluoro-2-nitrobenceno
Formula: C₆H₃F₂NO₂
Pto. Ebullición: 92°C
Número MDL: MFCD00192035
Núm. CAS: 19064-24-5
EINECS: 242-793-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=164ad9030613a7ef7d52b9e2d407fb8d024de7bb&vid=164ad9030613a7ef7d52b9e2d407fb8d024de7bb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %