5-Fluoro-2-nitroanísol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-2-methoxy-1-nitrobenzene
F0703-25G F0703-5G
TCIAF0703-25GEA 126 EUR
TCIAF0703-25G TCIAF0703-5G
5-Fluoro-2-nitroanísol ≥98.0% (por GC)
5-Fluoro-2-nitroanísol
Formula: C₇H₆FNO₃
MW: 171,13 g/mol
Pto. Ebullición: 272°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077541
Núm. CAS: 448-19-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a931226b6748fb7ac87d305a2b64433f69e01b7&vid=0a931226b6748fb7ac87d305a2b64433f69e01b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 52.0 deg-C