Hexafluoro isopropanol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
H0424-25G H0424-100G H0424-500G
TCIAH0424-25GEA 46 EUR
TCIAH0424-25G TCIAH0424-100G TCIAH0424-500G
Hexafluoro isopropanol ≥99.0% (por GC)
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formula: C₃H₂F₆O
Pto. Ebullición: 58°C
Pto. de fusión: -4°C
Densidad: 1,492 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011651
Núm. CAS: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
UN: 1760
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,09598
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e234f1e3f6f22316f972e1aa8e04d2033f5b73e5&vid=e234f1e3f6f22316f972e1aa8e04d2033f5b73e5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %