2,4-Difluorotiofenol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,4-Difluorobencenotiol
D3342-25G D3342-5G
TCIAD3342-25GEA 698 EUR
TCIAD3342-25G TCIAD3342-5G
2,4-Difluorotiofenol ≥97.0% (por GC)
2,4-Difluorotiofenol
Formula: C₆H₄F₂S
Pto. Ebullición: 59°C
Densidad: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 49°C
Número MDL: MFCD00203477
Núm. CAS: 1996-44-7
UN: 3336
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bc8340725a96a8c95a074b65bf2bdbeb553e554&vid=5bc8340725a96a8c95a074b65bf2bdbeb553e554&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %