3-(Trifluorometil)tiofenol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T2780-25G T2780-5G
TCIAT2780-25GEA 352 EUR
TCIAT2780-25G TCIAT2780-5G
3-(Trifluorometil)tiofenol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
3-(Trifluorometil)tiofenol
Formula: C₇H₅F₃S
Pto. Ebullición: 163°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041142
Núm. CAS: 937-00-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc1e57a9c6a94087cef20cf7d4152f639929e55c&vid=bc1e57a9c6a94087cef20cf7d4152f639929e55c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %