Cloruro de 3-iodobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
I0720-1G
I0720-5G
TCIAI0720-1GEA
44
EUR
TCIAI0720-1G
TCIAI0720-5G
Cloruro de 3-iodobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 3-iodobenzoilo
Formula:
C₇H₄ClIO Pto. Ebullición: 146°C Pto. de fusión: 23…25 °C |
Número MDL:
MFCD02093934 Núm. CAS: 1711-10-0 EINECS: 216-979-4 UN: 3261 ADR: 8,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |