Azobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
A0565-25G
A0565-100G
TCIAA0565-25GEA
36
EUR
TCIAA0565-25G
TCIAA0565-100G
Azobenceno ≥98.0% (por GC)
Azobenzene
Formula:
C₁₂H₁₀N₂ MW: 182,22 g/mol Pto. Ebullición: 293°C Pto. de fusión: 66…69 °C Densidad: 1,203 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003022 Núm. CAS: 103-33-3 EINECS: 203-102-5 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,00917 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 66.0 to 70.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...