N,N,N'-Trimetiletilendiamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Dimetil(2-(metilamino)etil)amina
T0742-25ML T0742-5ML
TCIAT0742-25MLEA 151 EUR
TCIAT0742-25ML TCIAT0742-5ML
N,N,N'-Trimetiletilendiamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
N,N,N'-Trimetiletilendiamina
Formula: C₅H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 116 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,783 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 14°C
Número MDL: MFCD00014874
Núm. CAS: 142-25-6
EINECS: 205-529-2
UN: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d98bea096bb454667cf836645da1dc7dcd4b18b8&vid=d98bea096bb454667cf836645da1dc7dcd4b18b8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %