Isocianato de 4-etoxifenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Ethoxy-4-isocyanatobenzene
E0770-25G E0770-5G
TCIAE0770-25GEA 184 EUR
TCIAE0770-25G TCIAE0770-5G
Isocianato de 4-etoxifenilo ≥98.0% (por GC)
Isocianato de 4-etoxifenilo
Formula: C₉H₉NO₂
MW: 163.18 g/mol
Pto. Ebullición: 85°C
Pto. de inflamación: 106°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013877
Núm. CAS: 32459-62-4
UN: 2206
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab57d8946356031698b5f828397bb522cdc64a4b&vid=ab57d8946356031698b5f828397bb522cdc64a4b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %