Isotiocianato de o-tolilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0458-25G I0458-5G
TCIAI0458-25GEA 178 EUR
TCIAI0458-25G TCIAI0458-5G
Isotiocianato de o-tolilo ≥99.0% (por GC)
Isotiocianato de o-tolilo
Formula: C₈H₇NS
Pto. de inflamación: 107°C
Número MDL: MFCD00004802
Núm. CAS: 614-69-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f3e592bb414176cb516bce709f6ec75ab886e38&vid=4f3e592bb414176cb516bce709f6ec75ab886e38&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %