m-Toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T0298-25ML
T0298-500ML
TCIAT0298-25MLEA
18
EUR
TCIAT0298-25ML
TCIAT0298-500ML
m-Toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
m-Toluidina
Formula:
C₇H₉N Pto. Ebullición: 203°C Pto. de fusión: –30 °C Densidad: 0,98444 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 86°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00007808 Núm. CAS: 108-44-1 EINECS: 203-583-1 UN: 1708 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,09536 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |