3-Metilbencilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: m-Tolylmethanamine, 3-(Aminomethyl)toluene
M1274-1ML M1274-5ML
TCIAM1274-1MLEA 20 EUR
TCIAM1274-1ML TCIAM1274-5ML
3-Metilbencilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Metilbencilamina
Formula: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Pto. Ebullición: 206°C
Densidad: 0,9809 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 81°C
Número MDL: MFCD00008118
Núm. CAS: 100-81-2
EINECS: 202-890-8
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6af4bc70046eff5c1501f8641e14566c5d8eed43&vid=6af4bc70046eff5c1501f8641e14566c5d8eed43&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %