5-Aminoindol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Indol-5-ylamine, 5-Indolamine, 5-Amino-1H-indole, 1H-Indol-5-amine
A2071-1G A2071-5G
TCIAA2071-1GEA 35 EUR
TCIAA2071-1G TCIAA2071-5G
5-Aminoindol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Aminoindole
Formula: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Pto. Ebullición: 190°C
Pto. de fusión: 131…134 °C
Número MDL: MFCD00005679
Núm. CAS: 5192-03-0
EINECS: 225-977-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13b88655704a2d298fbdd17065aef469c16f1f86&vid=13b88655704a2d298fbdd17065aef469c16f1f86&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C