Adenina ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Purin-6-amina
A0149-25G A0149-250G
TCIAA0149-25GEA 20 EUR
TCIAA0149-25G TCIAA0149-250G
Adenina ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Adenina
Formula: C₅H₅N₅
MW: 135.13 g/mol
Pto. de fusión: 365°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041790
Núm. CAS: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,00152
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbc9c05d0556f054aba80d7b122333c5f4f9eeeb&vid=cbc9c05d0556f054aba80d7b122333c5f4f9eeeb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in hot 1mol/L HCl almost transparency