2-Amino-4-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Metil-2-piridilamina, 2-Amino-4-picolina
A0402-25G A0402-500G
TCIAA0402-25GEA 32 EUR
TCIAA0402-25G TCIAA0402-500G
2-Amino-4-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-4-metilpiridina
Formula: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Pto. Ebullición: 230,9 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006321
Núm. CAS: 695-34-1
EINECS: 211-780-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,00466
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e5db8250f40869c9f1f7730925a6ebbc7b7680f&vid=8e5db8250f40869c9f1f7730925a6ebbc7b7680f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 101.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency