4-Nitro-o-toluidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Metil-4-nitroanilina, 4-Nitro-2-metilanilina
N0116-25G N0116-500G
TCIAN0116-25GEA 61 EUR
TCIAN0116-25G TCIAN0116-500G
4-Nitro-o-toluidina ≥98.0% (por GC)
4-Nitro-o-toluidina
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Pto. de fusión: 135 °C
Densidad: 1,366 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007734
Núm. CAS: 99-52-5
EINECS: 202-762-1
UN: 2660
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd1f267f9e2887ea02cd10db6a5fd02c58b85bd6&vid=cd1f267f9e2887ea02cd10db6a5fd02c58b85bd6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 133.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency