2-Amino-5-nitropiridina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A0794-25G A0794-250G A0794-5G
TCIAA0794-25GEA 41 EUR
TCIAA0794-25G TCIAA0794-250G TCIAA0794-5G
2-Amino-5-nitropiridina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Amino-5-nitropiridina
Formula: C₅H₅N₃O₂
Pto. de fusión: 185…188 °C
Densidad: 1,623 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006325
Núm. CAS: 4214-76-0
EINECS: 224-145-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74ff28acbedbec533db239cb8553a83aff35deb5&vid=74ff28acbedbec533db239cb8553a83aff35deb5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 190.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency