2-Metoxibencilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
o-Anisylamine
M0869-25ML
M0869-5ML
TCIAM0869-25MLEA
64
EUR
TCIAM0869-25ML
TCIAM0869-5ML
2-Metoxibencilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-Metoxibencilamina
Formula:
C₈H₁₁NO Pto. Ebullición: 127°C Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 100°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008110 Núm. CAS: 6850-57-3 EINECS: 229-941-7 UN: 2735 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |