m-Anísidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Metoxianilina, 3-Anísidina
A0485-25G A0485-500G A0485-100G
TCIAA0485-25GEA 36 EUR
TCIAA0485-25G TCIAA0485-500G TCIAA0485-100G
m-Anísidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
m-Anísidina
Formula: C₇H₉NO
MW: 123.15 g/mol
Pto. Ebullición: 251°C
Pto. de fusión: -2
Pto. de inflamación: 126°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007783
Núm. CAS: 536-90-3
EINECS: 208-651-4
UN: 2431
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,00667
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2353a723fe29f691866476bd6c750e5cb3b698e6&vid=2353a723fe29f691866476bd6c750e5cb3b698e6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %