(±)-1-Aminopropan-2-ol ≥92.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
(±)-Isopropanolamina
A0406-25G
A0406-500G
TCIAA0406-25GEA
20
EUR
TCIAA0406-25G
TCIAA0406-500G
(±)-1-Aminopropan-2-ol ≥92.0% (por GC)
(±)-1-Aminopropan-2-ol
Formula:
C₃H₉NO Pto. Ebullición: 160°C Pto. de fusión: –2°C Densidad: 0,962 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 78°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008139 Núm. CAS: 78-96-6 EINECS: 201-162-7 UN: 2735 ADR: 8,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 92.0 % |