(±)-1-Aminopropan-2-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Aminopropanol, Hydroxypropylamine, 1-Aminopropan-2-ol, DL-1-Amino-2-propanol, (±)-Isopropanolamine, Aminoisopropyl alcohol, iso-propanol amine Amino-2-propanol DL-Isopropanolamine (±)-1-Amino-2-propanol (±)-Isopropanolamine
A1229-25ML A1229-500ML
TCIAA1229-25MLEA 16 EUR
TCIAA1229-25ML TCIAA1229-500ML
(±)-1-Aminopropan-2-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(±)-1-Aminopropan-2-ol
Formula: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Pto. Ebullición: 160°C
Pto. de fusión: -2°C
Densidad: 0,962 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 78°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008139
Núm. CAS: 78-96-6
EINECS: 201-162-7
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4add7933b3a173c4d98d329a923d3684c1ded73&vid=f4add7933b3a173c4d98d329a923d3684c1ded73&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %