3-Aminofenol ≥98.5% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxyaniline, m-Aminophenol
A0383-25G A0383-500G
TCIAA0383-25GEA 18 EUR
TCIAA0383-25G TCIAA0383-500G
3-Aminofenol ≥98.5% (by GC, titration analysis)
3-Aminophenol
Formula: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Pto. Ebullición: 164°C
Pto. de fusión: 122 °C
Densidad: 1,275 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 92 °C
Número MDL: MFCD00007786
Núm. CAS: 591-27-5
EINECS: 209-711-2
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,00460
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=037a9027fe7d5d7aed2ae8fab8c1946ce46fdfca&vid=037a9027fe7d5d7aed2ae8fab8c1946ce46fdfca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.5 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.5 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
Solubility in HCl (1+3) almost transparency