1,12-Diaminododecano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0091-25G D0091-500G D0091-100G
TCIAD0091-25GEA 54 EUR
TCIAD0091-25G TCIAD0091-500G TCIAD0091-100G
1,12-Diaminododecano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,12-Diaminododecano
Formula: C₁₂H₂₈N₂
Pto. Ebullición: 145°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008155
Núm. CAS: 2783-17-7
EINECS: 220-489-6
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d62b49709ff6862a275b92f1d650ed376d90029&vid=3d62b49709ff6862a275b92f1d650ed376d90029&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in EtOH almost transparency