1,8-Naftalenodiamina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,8-naftilenodiamina
D0102-25G D0102-500G D0102-100G
TCIAD0102-25GEA 53 EUR
TCIAD0102-25G TCIAD0102-500G TCIAD0102-100G
1,8-Naftalenodiamina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,8-Naftalenodiamina
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 352 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 64…65 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004033
Núm. CAS: 479-27-6
EINECS: 207-529-8
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,06372
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22a7dd73ca0dfb767c8f65b86ef444ff7d78c29d&vid=22a7dd73ca0dfb767c8f65b86ef444ff7d78c29d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark blue to Black powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C