m-Fenilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 1,3-Fenilendiamina

P1892-25G P1892-500G
TCIAP1892-25GEA 18 EUR
TCIAP1892-25G TCIAP1892-500G
m-Fenilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
m-Fenilendiamina
Formula: C₆H₈N₂
Pto. Ebullición: 287°C
Pto. de fusión: 63…64 °C
Densidad: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 187 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007799
Núm. CAS: 108-45-2
EINECS: 203-584-7
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,07283
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d0216b0b14bc9bfa27be7a06f46d1036eba7662&vid=6d0216b0b14bc9bfa27be7a06f46d1036eba7662&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR