m-Fenilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
P1911-25G P1911-250G
TCIAP1911-25GEA 38 EUR
TCIAP1911-25G TCIAP1911-250G
m-Fenilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
m-Fenilendiamina
Formula: C₆H₈N₂
Pto. Ebullición: 287°C
Pto. de fusión: 63…64 °C
Densidad: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 187 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007799
Núm. CAS: 108-45-2
EINECS: 203-584-7
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,07283
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e8d76a8144b7f84a694f157bd8a09fbbf73beb5&vid=3e8d76a8144b7f84a694f157bd8a09fbbf73beb5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white flake
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency