Diisobutilamina
Proveedor: TCI
Peligro
D0614-25ML D0614-500ML
TCIAD0614-25MLEA 16 EUR
TCIAD0614-25ML TCIAD0614-500ML
Diisobutilamina
Diisobutilamina
Formula: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Pto. Ebullición: 139°C
Pto. de fusión: –74°C
Densidad: 0,763 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 29°C
Número MDL: MFCD00008930
Núm. CAS: 110-96-3
EINECS: 203-819-3
UN: 2361
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=346563a3e4f711a2191452fb6eaeebcc6d4f652f&vid=346563a3e4f711a2191452fb6eaeebcc6d4f652f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %