N-Etil-m-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-Ethyl-3-methylaniline, 3-(Ethylamino)toluene
E0178-25ML E0178-500ML
TCIAE0178-25MLEA 16 EUR
TCIAE0178-25ML TCIAE0178-500ML
N-Etil-m-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-Etil-m-toluidina
Formula: C₉H₁₃N
MW: 135.21 g/mol
Pto. Ebullición: 221°C
Pto. de fusión: 9
Pto. de inflamación: 104°C
Número MDL: MFCD00009027
Núm. CAS: 102-27-2
EINECS: 203-019-4
UN: 2754
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57a0f49ebbea7b80728160debe816c03504b2996&vid=57a0f49ebbea7b80728160debe816c03504b2996&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %