N-Etiletilendiamina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Aminoetil(etil)amina
E0294-25ML
E0294-500ML
E0294-100ML
TCIAE0294-25MLEA
27
EUR
TCIAE0294-25ML
TCIAE0294-500ML
TCIAE0294-100ML
N-Etiletilendiamina ≥99.0% (por GC)
N-Etiletilendiamina
Formula:
C₄H₁₂N₂ Pto. Ebullición: 130°C Densidad: 0,83 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 33°C |
Número MDL:
MFCD00008166 Núm. CAS: 110-72-5 EINECS: 203-795-4 UN: 2734 ADR: 8,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |