6-Nitroindolina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
N0403-1G N0403-5G
TCIAN0403-1GEA 16 EUR
TCIAN0403-1G TCIAN0403-5G
6-Nitroindolina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
6-Nitroindolina
Formula: C₈H₈N₂O₂
Pto. de fusión: 66…67 °C
Número MDL: MFCD00005710
Núm. CAS: 19727-83-4
EINECS: 243-257-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=284798489d2840f748e6c31773395d1ffca5e5b5&vid=284798489d2840f748e6c31773395d1ffca5e5b5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity